Merck
463663
Sigma-Aldrich
Barium perchlorate
99.999%
Sinónimos:
Barium diperchlorate, Perchloric acid barium salt
About This Item
Fórmula lineal:
Ba(ClO4)2
Número de CAS:
Peso molecular:
336.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.999%
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
505 °C (lit.)
densidad
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ba++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
Clave InChI
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Investigations of:
  • Effects on cationic Gemini surfactant monolayers
Catalyst for:
  • Barium cation-templated synthesis and cation induced molecular pirouetting
  • Olefin dioxygenation
Used for:
  • Cation-induced molecular motion of spring-like [2]catenanes
  • Complexation of tweezer molecule with barium ion
  • Preparation of Schiff base macrocyclic barium complexes and studies of antibacterial activity
Reactant for oxidation of bis(amine)
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J C Gallucci et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 44 ( Pt 11), 1873-1876 (1988-11-15)
Ba(ClO4)2.3H2O, Mr = 390.28, hexagonal, P63/m, a = 7.277 (2), c = 9.656 (1) A, V = 442.9 (1) A3, Z = 2, F(000) = 368, D chi = 2.93 g cm3, lambda(Mo K alpha) = 0.71069 A, T =