Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Ti(OCH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
172.00
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
213-596-4
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
mp
200-210 °C (lit.)
SMILES string
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
InChI key
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 22 Titanium
Features and Benefits
Used for the preparation of polyoxotitanates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) methoxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?