463469
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
97%
Quality Level
assay
97%
mp
130-135 °C (lit.)
functional group
aldehyde
bromo
SMILES string
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H5Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H,10H2
InChI key
RCPAZWISSAVDEA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?