Merck
462845
Sigma-Aldrich
2-Butyl-1-indanone
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
188.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.531 (lit.)
bp
98 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H16O/c1-2-3-6-11-9-10-7-4-5-8-12(10)13(11)14/h4-5,7-8,11H,2-3,6,9H2,1H3
Clave InChI
AWYXNIWXOXKRDQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Butyl-1-indanone is an indanone derivative. It undergoes transfer hydrogenation reaction with tributylamine in the presence of Pd/C catalyst.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structure and substituent effects on retention and chiral resolution of ketones and alcohols on microcrystalline cellulose triacetate plates.
Lepri L, et al.
Chromatographia, 71(7-8), 685-694 (2010)
Transfer hydrogenation of ketones to alkanes
using tributylamine under heterogeneous Pd/C
catalysis
Kim TG, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 28(10), 797-799 (2014)