Merck
46261
Sigma-Aldrich
Ferrocenecarboxaldehyde
purum, ≥98.0%
Sinónimos:
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10FeO
Número de CAS:
Peso molecular:
214.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
grade
purum
assay
≥98.0%
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
InChI key
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)