Merck
462071
Sigma-Aldrich
Poly(hexamethylenevinylene), mixture of linear and cyclic forms
average Mw ~100,000
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2(CH2)4CH2CH=CH]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
índice de fusión
10 g/10 min (190°C/2.16kg)
mol peso
average Mw ~100,000
composición
cis, 20%
trans, 80%
cyclic material, 25%
viscosidad intrínseca
120 mL/g(lit.)
temperatura de transición
Tg −65 °C
Tm 58 °C (DSC, peak)
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCCCCC#C
Aplicación
Compatibilizer for EPDM and nitrile elastomers. Improves processing of rubber compounds.
Características y beneficios
Relatively low melt viscosity, undergoes vulcanization. ca. 27% crystalline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)