Merck
461865
Sigma-Aldrich
(R,R)-DIPAMP
≥95%
Sinónimos:
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenylphosphino)]ethane, (R,R)-1,2-Ethanediylbis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine]
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2-]2
Número de CAS:
Peso molecular:
458.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
actividad óptica
[α]20/D -88°, c = 1% in chloroform
mp
102-106 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m1/s1
Clave InChI
QKZWXPLBVCKXNQ-ROJLCIKYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)