Merck
461083
Sigma-Aldrich
Di-p-tolylamine
97%
Sinónimos:
4,4′-Dimethyldiphenylamine, 4-Methyl-N -(4-methylphenyl)benzenamine, p ,p ′-Ditolylamine, Bis(4-methylphenyl)amine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3C6H4)2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
197.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(Nc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3
InChI key
RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)