Merck
461016
Sigma-Aldrich
Indium(III) telluride
99.999% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
In2Te3
Número de CAS:
Peso molecular:
612.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
coarse powder
mp
667 °C (lit.)
densidad
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Te]=[In][Te][In]=[Te]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)