Merck
460869
Sigma-Aldrich
1,3:2,5:4,6-Tri-O-methylene-D-mannitol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
218.20
EC Number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
97%
optical activity
[α]23/D −105°, c = 2 in chloroform
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES string
C1OC[C@H]2OCO[C@@H]3COCO[C@H]3[C@@H]2O1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)