Merck
460702
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Sinónimos:
THF-titanium trichloride complex, (3:1), Titanium trichloride tetrahydrofuran complex (1:3), Titanium trichloride tri(THF), Titanium trichloride tris(tetrahydrofuran), Trichlorotris(THF)titanium, Trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24Cl3O3Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
370.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: titanium
mp
>250 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Ti/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
Clave InChI
MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K
Características y beneficios
Used for the synthesis of bimetallic titanium(III) complexes with a triple-helix structure.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Talukdar, S.; Banerji, A.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3468-3468 (1998)
Rele, S.; Talukdar, S.; Banerji, A.
Tetrahedron Letters, 40, 767-767 (1999)