460680
Tricyclohexyltin hydride
97%
Sinónimos:
Tricyclohexylstannane, Tricyclohexyltin, Tricyclohexyltin hydride
About This Item
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: tin
reagent type: reductant
índice de refracción
n20/D 1.5409 (lit.)
bp
129 °C/0.05 mmHg (lit.)
cadena SMILES
C1CCC(CC1)[SnH](C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/3C6H11.Sn.H/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;;
Clave InChI
SQEBZYNJTQKFEQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)