Merck
460109
Sigma-Aldrich
Bis(2-butoxyethyl) sebacate
technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
[-(CH2)4CO2CH2CH2O(CH2)3CH3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
402.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
impurezas
10% polyalkyl substitution groups
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
densidad
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCOCCCC
Aplicación
Plasticizer
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)