Merck
459755
Sigma-Aldrich
Poly(trimellitic anhydride chloride-alt-benzidine) solution
20 wt. % in NMP/xylene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
constante dieléctrica
3.8, 1 MHz (50% RH)
concentración
20 wt. % in NMP/xylene
índice de refracción
n20/D 1.528
bp
177 °C
mp
494 °C (dec.)
temperatura de transición
Tg 300 °C
densidad
1.07 g/mL at 25 °C
Aplicación
Buffer coating for discrete and integrated circuit devices.
Características y beneficios
Fully imidized polymer.
Self-priming coating with excellent adhesion to a variety of substrates, low ionic content, stable at room temperature.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)