459070
Potassium hexachloroosmate(IV)
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Osmium potassium chloride
About This Item
assay
≥99.99% trace metals basis
form
solid
mp
600 °C (dec.) (lit.)
density
3.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Os/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
VGKQJCSDERXWRV-UHFFFAOYSA-H
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US), type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?