Merck
458732
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2-methyl-1H-inden-1-yl)silane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H24Si
Número de CAS:
Peso molecular:
316.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
mp
92-99 °C (lit.)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)