458708
Pyrocatechol Violet sodium salt
Dye content 85 %
About This Item
composition
Dye content, 85%
mp
150 °C (dec.) (lit.)
λmax
444 nm
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(cc1O)C(=C2\C=CC(=O)C(O)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)