458392
Poly[di(ethylene glycol) adipate]
average Mn ~2,500
Sinónimos:
Adipic acid-diethylene glycol polyester, Diethylene glycol-adipic acid copolymer, Oligodiethylene glycol adipate
About This Item
Productos recomendados
mol wt
average Mn ~2,500
refractive index
n20/D 1.476
viscosity
11,000 cP(25 °C)(lit.)
mp
<−14 °C
hydroxyl functionality
2.0
hydroxyl value
45 mg KOH/g
density
1.192 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?