Merck
458120
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzamide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
175.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F