Merck
457248
Sigma-Aldrich
Poly(vinyltoluene-co-α-methylstyrene)
Sinónimos:
α-Methylstyrene-vinyltoluene copolymer, Methylstyrene-vinyltoluene copolymer
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H4CH3)]x[CH2C(CH3)(C6H5)]y
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.58
número de ácido
<1 mg KOH/g
valor de yodo
23
temperatura de transición
Tg (DSC) 52 °C (onset)
softening point 95-101 °C (ring and ball)
solubilidad
hydrocarbons, esters and ketones: soluble
water, alcohols and glycols: insoluble
densidad
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)c1ccccc1.Cc2ccc(C=C)cc2.Cc3cccc(C=C)c3.Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/2C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9;1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h2*3-7H,1H2,2H3
Clave InChI
OSBCHXNIHVRZCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Adhesive, paint and lacquer additive.
Características y beneficios
Compatible with acrylic, styrene, butadiene and rosin polymers.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)