Merck
456950
Sigma-Aldrich
m-Xylylenediamine/acrylonitrile adduct
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH2NR2)2, R = H or CH2CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
54.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
composición
dicyanoethyl adduct, 65 wt. %
monocyanoethyl adduct, 25 wt. %
índice de refracción
n20/D 1.542 (lit.)
viscosidad
120 cP(25 °C)(lit.)
bp
281 °C (lit.)
solubilidad
water, ethanol, chloroform and benzene.: soluble
densidad
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CC#N.NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2.C3H3N/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10;1-2-3-4/h1-4H,5-6,9-10H2;2H,1H2
Clave InChI
XMEXUJUMKRUUNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Precursor for polyurethanes. Improves chemical resistance and reduces free amines in Mannich-type hardeners for epoxides.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)