Merck
455628
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbiphenyl-4,4′-diol
98%
Sinónimos:
4,4′-Dihydroxy-3,3′,5,5′-tetramethylbiphenyl
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H2(CH3)2C6H2(CH3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
242.31
Beilstein/REAXYS Number:
2053290
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
assay
98%
mp
222-225 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1O)-c2cc(C)c(O)c(C)c2
Application
Antioxidant
Packaging
Packaged in glass bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)