Merck
454346
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)benzoate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(OCH2CO2CH3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
254.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
71-74 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)COc1c(OC)cccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H14O6/c1-15-9-6-4-5-8(12(14)17-3)11(9)18-7-10(13)16-2/h4-6H,7H2,1-3H3
Clave InChI
VLQBVKZFMXBOKM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)