Merck
452971
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylphthalamide
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,2-[CONHCH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
248.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
mp
210-213 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)NC(=O)c1ccccc1C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-9(2)15-13(17)11-7-5-6-8-12(11)14(18)16-10(3)4/h5-10H,1-4H3,(H,15,17)(H,16,18)
Clave InChI
WYYLYWSIWFBBLG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)