Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
452572
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated
average MN 1,500, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Sinónimos:
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(3-aminopropyl)polyethylene glycol 1,500
Seleccione un Tamaño
US$ 92,50
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 92,50
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated, Mn ~1,500
mol peso
Mn ~1,500
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
49 °C (lit.)
Ω-final
amine
α-final
amine
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadena SMILES
OCCO.NCCCO
InChI
1S/C3H9NO.C2H6O2/c4-2-1-3-5;3-1-2-4/h5H,1-4H2;3-4H,1-2H2
Clave InChI
ZEXFKFYUMFXUBE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Characterization and preparation of PEG-polyimide copolymer asymmetric flat sheet membranes: This research discusses the preparation of asymmetric flat sheet membranes using Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated for carbon dioxide separation, enhancing the gas separation performance of the membranes (JH Park et al., 2015).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of the polymer Poly(ethylene glycol), Product 452572?
1 answer-
The molecular weight is approximately 1500.