452475
trans-3-Benzoylacrylic acid
97%
Sinónimos:
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
About This Item
Ensayo
97%
mp
94-97 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(O)=O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)