Merck
452440
Sigma-Aldrich
Hydroquinone-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
1,4-Dihydroxybenzene-d6
About This Item
Fórmula lineal:
C6D4(OD)2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
285 °C (lit.)
mp
174-177 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D/hD2
Clave InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UDDMDDBKSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)