Merck
451568
Sigma-Aldrich
3,4′-Isopropylidenediphenol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensayo
98%
cadena SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(O)c2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)