451312
Terbium(III) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Terbium trichloride hydrate
About This Item
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: terbium
mp
145-149 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Tb/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
NSQQJKRSNPOIDS-UHFFFAOYSA-K
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)