Merck
451207
Sigma-Aldrich
Potassium tetrachloroaluminate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
KAlCl4
Número de CAS:
Peso molecular:
207.89
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
grade
anhydrous
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
mp
253-255 °C (lit.)
SMILES string
[K].Cl[Al](Cl)(Cl)Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)