Merck
449342
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
160.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.487 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
densidad
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(F)c(C=O)c1F
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)