Merck
449288
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) bromide
About This Item
Fórmula lineal:
RuBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
340.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
density
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ru](Br)Br
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)