448540
(S)-(−)-α-Methyl-4-pyridinemethanol
99%
Sinónimos:
(S)-(−)-1-(4-Pyridyl)ethanol
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]20/D −58°, c = 1 in chloroform
optical purity
ee: 98% (GLC)
mp
67-69 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-6,9H,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?