Merck
447919
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene
98%
Sinónimos:
BBOT
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H26N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
430.56
Beilstein/REAXYS Number:
631803
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
mp
199-201 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(s3)-c4nc5cc(ccc5o4)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
InChI key
AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Packaged in poly bottles