Merck
447773
Sigma-Aldrich
5-(2-Nitrophenyl)-2-furoic acid
97%
Sinónimos:
5-(2-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
233.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
216-219 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-3-1-2-4-8(7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
XUFDYUSOQQYQRL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 4H-furo[3,2-b]indole derivatives. III. Preparation of 4H-furo[3,2-b]indole-2-carboxylic acid derivatives
Tanaka A, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 16(4), 785-788 null