Merck
447749
Sigma-Aldrich
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]furfural
97%
Sinónimos:
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7F3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
41-44 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H7F3O2/c13-12(14,15)10-4-2-1-3-9(10)11-6-5-8(7-16)17-11/h1-7H
Clave InChI
BECHPBVVELWRBW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]furfural (5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde) is an organic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)