Merck
447560
Sigma-Aldrich
Tetrapropylgermanium
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2)4Ge
Número de CAS:
Peso molecular:
244.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
29 mmHg ( 100 °C)
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
86-87 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC[Ge](CCC)(CCC)CCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)