Merck
446750
Sigma-Aldrich
Dimethylbis(2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)silane
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H32Si
Número de CAS:
Peso molecular:
300.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
65-68 °C (lit.)
SMILES string
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)C2C(C)=C(C)C(C)=C2C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)