Merck
446645
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-hexadecafluoro-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 95 %
Sinónimos:
(Hexadecafluorophthalocyaninato)cobalt, Cobalt hexadecafluorophthalocyanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32CoF16N8
Número de CAS:
Peso molecular:
859.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
composición
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
678 nm
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c2c3nc(nc4n5[Co]n6c(n3)c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7c6nc8nc(nc5c9c(F)c(F)c(F)c(F)c49)c%10c(F)c(F)c(F)c(F)c8%10)c2c1F
InChI
1S/C32F16N8.Co/c33-9-1-2(10(34)18(42)17(9)41)26-49-25(1)53-27-3-4(12(36)20(44)19(43)11(3)35)29(50-27)55-31-7-8(16(40)24(48)23(47)15(7)39)32(52-31)56-30-6-5(28(51-30)54-26)13(37)21(45)22(46)14(6)38;/q-2;+2
Clave InChI
OFILAZNRYPZFNX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)