Merck
444367
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
95%
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 212,00
US$ 212,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 212,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6I3-1,3-(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
558.84
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 212,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
95%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurities
<5% water
mp
265-270 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1c(I)c(C(O)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C8H4I3NO4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h12H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
JEZJSNULLBSYHV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)