Merck
444235
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Hydroxy-γ-butyrolactone
97%, optical purity ee: 96% (GLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]23/D −68°, c = 1.15 in chloroform
pureza óptica
ee: 96% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.467 (lit.)
bp
133 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
Clave InChI
FWIBCWKHNZBDLS-VKHMYHEASA-N
Aplicación
Used to prepare the polyether antibiotic monensin, functionalized D-ring side chains of vitamin D analogs, and pesticides.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Collum, D.B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 2118-2118 (1980)
Buser, H.P. et al.
Tetrahedron, 47, 5709-5709 (1991)
Hui B Sun et al.
Connective tissue research, 53(2), 180-186 (2011-12-14)
Joint loading is a recently developed loading modality, which can enhance bone formation and accelerate healing of bone fracture. Since mechanical stimulation alters expression of matrix metalloproteinases (MMPs) in chondrocytes, a question addressed herein was, does joint loading alter actions
S.-J. Shiuey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 1040-1040 (1988)