Merck
443840
Sigma-Aldrich
Cerium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Fórmula lineal:
Ce(ClO4)3
Número de CAS:
Peso molecular:
456.48
EC Number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
40 wt. % in H2O
density
1.501 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Ce+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)