Merck
443824
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(F)2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
192.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
154-157 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid reacts with substituted 2-hydroxy acetophenones in the presence of POCl3 to afford 2-acetylphenyl-4-chloro-2,5-difluorobenzoate.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and antimicrobial evaluations of some novel fluorinated chromones and pyrazoles.
Gadhaveb A, et al.
Indian Journal of Chemistry, 54, 383-390 (2015)
TiO2/modified natural clay semiconductor as a potential electrode for natural dye-sensitized solar cell.
Saelim N, et al.
Ceramics International, 37(2), 659-663 (2011)
Synthesis of 4-Chloro-2, 5-difluorobenzoic Acid.
Hao-yu Z.
Chemical World, 1, 010-010 (2011)