Merck
442445
Sigma-Aldrich
Triphenylborane solution
0.25 M in THF
Sinónimos:
Triphenylborane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3B
Número de CAS:
Peso molecular:
242.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
concentration
0.25 M in THF
bp
65-67 °C
density
0.898 g/mL at 25 °C
SMILES string
c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
MXSVLWZRHLXFKH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)