Merck
442054
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)osmium(II)
Sinónimos:
Decamethylosmocene
About This Item
Fórmula lineal:
Os(C5(CH3)5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
460.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: osmium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Os].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Os/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
Clave InChI
WYNCXKXLRLACSX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Bimetallic manganese tricarbonyl-capped metallocenes
  • 30-Electron triple-decker complexes of iron group metals
  • Nonamethylosmocenylcarbenium ions
  • Decamethyl osmocene derivatives
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)