441562
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline
≥98%, for peptide synthesis
Sinónimos:
N-Acetyl-L-hydroxyproline
Productos recomendados
Nombre del producto
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-proline, ≥98%
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D −119°, c = 4 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
132-133 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4/c1-4(9)8-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h5-6,10H,2-3H2,1H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Clave InChI
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- In the stereospecific synthesis of 4-fluoroglutamic acid.[1]
- To synthesize molecular targets for von Hippel-Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase.[2]
- As a precursor to synthesize pseudopoly(amino acids) such as poly(trans-4-hydroxy-4-acyl-L-proline ester)[3] and a biodegradable polymer, poly(lactic acid-glycolic acid-4-hydroxyproline).[4]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?