Merck
441228
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-5-nitrouracil hydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7N3O4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
185.14 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
155-160 °C (lit.)
cadena SMILES
O.CN1C=C(C(=O)N(C)C1=O)[N+]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)