Documentos clave
44089
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(2-Cl-Z)-PAM resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Sinónimos:
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-L-lysine bound to PAM resin
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Extensión del etiquetado
~0.6 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
temp. de almacenamiento
2-8°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)