440868
(R)-(+)-3-Chlorostyrene oxide
98%
Sinónimos:
(R)-(+)-(3-Chlorophenyl)oxirane
About This Item
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +21°, neat
índice de refracción
n20/D 1.551 (lit.)
bp
67-68 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cccc(c1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
Clave InChI
YVMKRPGFBQGEBF-QMMMGPOBSA-N
Aplicación
- Diastereoselective Wadsworth-Emmons cyclopropanation for synthesis of quaternaty cyclopropyl esters
- Synthesis of phenylethanolamine derivatives as β3-adrenergic receptor agonists
- Stereoselective ring-opening for synthesis of β-aryloxy-substituted alcohols and amines
- Synthesis of Biphenyl benzoic acid derivatives as β3-adrenergic receptor agonists
- Synthesis of (S)-2-, 3-, and 4-chlorostyrene oxides with epoxide hydrolase
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?