440663
4-(2-Chloroacetamido)benzoic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
264 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(NC(=O)CCl)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO3/c10-5-8(12)11-7-3-1-6(2-4-7)9(13)14/h1-4H,5H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
FNXAWVZXABMYRM-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)